Learn More
1,3-Dichlor-2-Fluorbenzol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11434060
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
2268-05-5
MFCD00010307
2268-05-5
MFCD00010307
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3-Dichloro-2-fluorobenzene
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Siedepunkt 168°C to 169°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Summenformel C8H10O4
Menge 1 g
Beilstein 1862513
Synonym ethylene diacrylate, ethylene acrylate, ethylene glycol diacrylate, acrylic acid, ethylene ester, acrylic acid, ethylene glycol diester, 2-propenoic acid, 1,2-ethanediyl ester, acrylic acid, diester with ethylene glycol, 1,2-ethanediyl diacrylate, ethylene glycol dipropenoate, unii-42q902riye
InChI-Schlüssel KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)OCCOC(=O)C=C
IUPAC-Name 2-Prop-2-enoyloxyethylprop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 170.16
PubChem CID 75282
Formelmasse 165
Reinheit (%) 98%