Learn More
1,4-Oxathian, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,4-Oxathiane |
Dichte | 1.114 |
Siedepunkt | 147°C to 148°C |
Flammpunkt | 42°C (107°F) |
Geruch | Unpleasant |
Brechungsindex | 1.507 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 102552 |
Formelmasse | 104.17 |