Learn More
1-(5-(Trifluormethyl)-2-pyridyl)-piperidin-4-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10350383
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 406476-31-1
Summenformel C12H13F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 274.24
MDL-Nummer MFCD00209248
InChI-Schlüssel KNDSIDUPVUCATQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperidine-4-carboxylic acid, 5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-4-carboxylic acid, peakdale1_002677, 2-4-carboxypiperidin-1-yl-5-trifluoromethyl pyridine, 4-carboxy-1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperidine, 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperidine-4-carboxylicacid, 1-5-trifluoromethylpyrid-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 2777788
SMILES [O-]C(=O)C1CCN(CC1)C1=CC=C(C=[NH+]1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperidine-4-carboxylic acid
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 2-(4-Carboxylatopiperidin-1-yl)-5-(trifluormethyl)pyridin-1-ium
Formelmasse 274.24
Reinheit (%) 95%