Learn More
Greiner Bio-One Sterile serologische 10 ml-Pipetten
Tropffreies Pipettiererdesign mit hoher Transparenz und maximaler Genauigkeit.
Marke:  Greiner Bio-One 607160
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10043353
  • 170.91 € / 200 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • High-grade polystyrene
  • Clear, easily legible graduation
  • Colored vertical stripe for ease in reading the volume
  • With synthetic fibrous filter material for protection against
Spezifikation
Spezifikation
Shape: Standard
Sterile
1/10
10 mL
Polystyrene
Yes
Kunststoff/ Kunststoff verpackt
Serological Pipet