Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Bördelverschlüsse für Autosamplerfläschchen, Kombo-Kit; 200 Stück pro Farbe; silberne, blaue, grüne, rote, gelbe Aluminiumversiegelung; Septa aus Seal 2000 PTFE/Gummi
11-mm-Bördelverschlüsse verfügen über vormontierte Verschlusskappen und Septen zur Minimierung von handhabungsbedingter Kontamination. Sie sind mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern kompatibel.
Marke: Thermo Scientific™ C4011-7K
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Diese Bördelkappen sind vormontiert und verfügen über Septa zur Minimierung von Kontamination, die durch die Handhabung verursacht wird. Sie sind mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern kompatibel. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™. Bördelverschlüsse aus Aluminium mit vormontierten Septa passen in alle 11 mm-Fläschchen mit Bördelrand und Schnappverschluss und müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden. Verschlüsse werden zum Schutz vor Kontamination beim Transport in versiegelten Polybeuteln geliefert.
- Versiegelungen aus eloxiertem Aluminium sind für alle 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss geeignet.
- Das Seal 2000™ Material bietet durch seine spezielle Zusammensetzung eine bessere Leistung (geringeres Hintergrundrauschen) als PTFE/rotes Gummi
- Viton™ Septen gewährleisten eine gute Leistung in Kombination mit ECD-Detektoren und sind widerstandsfähig gegenüber vielen aggressiven Lösungsmitteln
Spezifikation
Kombo-Kit, 200 pro Farbe, silberne, blaue, grüne, rote, gelbe Aluminiumversiegelungen, Versiegelung mit Septa aus 2000 PTFE/Gummi | |
Aluminium | |
1000 | |
11 mm |
Silber, Blau, Grün, Rot, Gelb | |
PTFE/Synthetikgummi rot | |
1,0 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.