Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklavierbeutel mit selbstversiegelndem Verschluss und Dampfanzeige
Entwickelt für die Dampfsterilisation von großen oder ungewöhnlich geformten pharmazeutischen Geräten, die Teile austauschen. Diese Beutel werden mit dem praktischen und strapazierfähigen selbstversiegelnde Verschlusssystem verschlossen.
Marke: Keystone Cleanroom Products BGT2A2424SS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.71470kg
Beschreibung
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
- Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
- Der selbstversiegelnde Verschluss ist schnell und konsistent für den Bereich zur Gerätevorbereitung
- Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
- Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
- Reiß- und durchstechfest
- Überlegene mikrobielle Barriere
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar | |
COC | |
Weiß | |
HDPE | |
50 | |
250 | |
24 in. | |
24 in. | |
15,5 in. |
46955 mL | |
Klebeverschluss | |
Dampfsterilisierung | |
250 | |
Ja | |
24 x 24 in. | |
61 cm | |
61 cm | |
39,5 cm |