Learn More
Fisherbrand™ 15 mm Fläschchenkit,15 -425 Gewinde, Klarglas, 8 ml, PP-Schraubverschluss, oben geschlossen, Butyl/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
Marke: Fisherbrand™
52.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23262" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- ND15
- 15-425
- Glas
- Durchsichtig
- 8 ml
- Schraubverschluss
- Oben geschlossen
- Polypropylen
- Butyl/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Schwarz | |
Durchsichtig | |
Glas | |
100 | |
Schraubverschluss | |
15-425 |
PTFE/Butyl | |
16.6 mm | |
8.9 ml | |
Polypropylen | |
61 mm | |
Nein |