Learn More
Bochem™ Tiegelzange mit Riefen 18/10 E-Poli
Mit Riefen. Bochem™ 18/10 E-Poli Tiegelzangen mit Riefen gewährleisten hohe Griffsicherheit.
Marke:  Bochem™ 2100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06300kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10788941
  • 8.95 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Graten
  • Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Tiegelzange
18/10 E-Poli
200 mm