Learn More
2,5-Dichlorthiophen-3-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride |
Dichte | 1.697 |
Siedepunkt | 256°C to 257°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.597 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 1285315 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 251.54 |