Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxyadenosinhydrat, ≥ 99 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2′-Deoxyadenosine hydrate |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 185.0°C to 187.0°C |
Farbe | Weiß bis Beige |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 0.3% in water (20°C). Other solubilities: soluble in dmf,formamide,hot dioxane,methanol,ethanol,insoluble in hydrocarbons |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2'-Deoxyadenosine hydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /