Learn More
2-Methoxyethanol, ACS Reagent, ≥99.3%, Honeywell™
Artikelnummer. 15685070
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 109-86-4
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.095
MDL-Nummer MFCD00002867
InChI-Schlüssel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC-Name 2-Methoxyethanol
SMILES COCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyethanol
Schmelzpunkt -85°C
Dichte 0.965g/mL at 25°C
Siedepunkt 125°C
Explosionsgrenze 0.245
Flammpunkt 40°C (104°F)
Zündpunkt 548°F
Infrarotspektrum Conforms to structure
Geruch Characteristic
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2CH2OH
Menge 1 L
UN-Nummer UN1188
Beilstein 1731074
Stabilisator 50ppm BHT
Formelmasse 76.09g/mol
Dampfdruck 6.17mmHg (20°C)
Reinheit (%) ≥99.3%
Physikalische Form Liquid