Learn More
3-Brom-1-methyl-1h-pyrazol-[3,4-b]-pyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10536344
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 116855-03-9
Summenformel C7H6BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 212.05
MDL-Nummer MFCD11878034
InChI-Schlüssel BVDWIHGOGVWCCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-1-methyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 3-bromo-1-methylpyrazolo 3,4-b pyridine, 3-bromo-1-methylpyrazolo 5,4-b pyridine, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 3-bromo-1-methyl
PubChem CID 278149
IUPAC-Name 3-Brom-1-Methylpyrazolo[3,4-b]Pyridin
SMILES CN1C2=C(C=CC=N2)C(=N1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 212.05
Reinheit (%) 95%