Learn More
3-Brom-2,5-dichlorthiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-2,5-dichlorothiophene |
Siedepunkt | 95°C to 97°C (14 mmHg) |
Brechungsindex | 1.608 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1306272 |
Synonym | thiophene,3-bromo-2,5-dichloro, zlchem 1326, acmc-209mjs, 2,5-dichloro bromo thiophene, 2,5-dichloro-3-bromothiophene, 3-bromo-2,5-dichloro thiophene, thiophene, 3-bromo-2,5-dichloro |
Formelmasse | 231.93 |
Reinheit (%) | 97% |