Learn More
STEMCELL Technologies 3 cc Syringes
For accurate dispensing of methylcellulose-based medium
59.40 € - 122.85 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15680051
|
STEMCELL Technologies
28240 |
100 Syringes/Bag |
122.85 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17148071
|
STEMCELL Technologies
28230 |
30 Syringes/Bag |
59.40 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Ideal for accurate dispensing of methylcellulose-based medium (e.g. MethoCult™), when used with Blunt-End Needles (Catalog #28110) purchased from STEMCELL Technologies to ensure compatibility and accuracy
Specifications
Colony Assay |