Learn More
3-Methylthiophen-2-carboxamid, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11314915
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76655-99-7
Summenformel C6H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 141.188
MDL-Nummer MFCD01208055
InChI-Schlüssel QZDTWJRYMXQXBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-thiophenecarboxamide, pubchem16135, 2-thiophenecarboxamide,3-methyl, 3-methyl-thiophene-2-carboxamide, 3-methyl-2-thiophenecarboxamide #, 2-thiophenecarboxamide, 3-methyl-9ci
PubChem CID 588128
IUPAC-Name 3-Methylthiophen-2-Carboxamid
SMILES CC1=C(SC=C1)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylthiophene-2-carboxamide
Schmelzpunkt 122°C to 125°C
Menge 5 g
Beilstein 116188
Formelmasse 141.19
Reinheit (%) 99%