Learn More
Kappes Systeme™ 3000 Stehhilfen
N.V. - 169.08 €
Spezifikation
Einstellbar (Höhe) | 600 bis 900 mm |
---|---|
Höhe (metrisch) Rückseite | 600 bis 900 mm |
Höhe (metrisch) Sitz | 600 bis 900 mm |
Menge | Je 1 |
Mit Rückenlehne | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10654113
|
Kappes Systeme™
8201.00.3015 |
Tiefschwarz | Stehhilfe |
169.08 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10135192
|
Kappes Systeme™
8215.00.0015 |
Schwarz | Optionale Fußstütze |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
Die Stehhilfe ErgoPlus 3000 verbindet modernes Design mit ergonomischer Funktion für den Menschen am Arbeitsplatz und kommt der Gesundheit und damit auch der Leistungsfähigkeit und Produktivität Ihrer Mitarbeiter zugute. Diese ergonomischen Stehhilfen sind für alle, die am Arbeitsplatz zwar stehen, aber nicht ständig herumlaufen müssen. Die in Verbindung mit arbeitsmedizinischen Erkenntnissen entwickelte Konstruktion entlastet Beine, Rückenmuskulatur und Wirbelsäule und beugt damit Kreislaufbeschwerden, Konzentrationsstörungen und Bandscheibenschäden vor.Stehhilfen ErgoPlus 3000 werden von Arbeitsmedizinern empfohlen und haben sich als Hilfsmittel zur Rehabilitation in orthopädischen Kliniken durchgesetzt und bewährt.
Standsichere Konstruktion aus kunststoffbeschichteten Stahlprofilen
Sitz und Rückenlehne aus geformten, mehrfach verleimten Buchensperrholzplatten
Mehrlagige luftzirkulationsfähige Schaumstoffpolsterung
Atmungsaktive strapazierfähige und dekorative Bezüge aus Skai-Kunstleder oder Stoff
Sitz und Rückenlehne stufenlos verstellbar
Höhenverstellbarkeit 600 bis 900mm
Optional: Aufsteckbare Fussauflage
Gestell: Tiefschwarz
Polster/Bezug: Skai schwarz
Bestellinformation
Optionale Fußstütze ist erhältlich (10135192).
Spezifikation
600 bis 900 mm | |
600 bis 900 mm | |
Ja |
600 bis 900 mm | |
Je 1 |