Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser x 40 mm Höhe, ISO-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Marke: RETSCH 60.158.000400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Analysensiebe mit anderen Maschenweiten sind auf Anfrage erhältlich.Maschenweite: 400 μm
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Gehäuse 1Each | |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
Zertifikat zur Regelkonformität |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
305mm | |
400 μm | |
ISO 3310/1 | |
Schüttler AS 300 | |
40mm |