Learn More
4,5-Dichlor-2-(4-methylphenyl)-2,3-dihydropyridazin-3-on, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Specifications
Chemischer Name oder Material | 4, 5-Dichloro-2-(4-methylphenyl)-2, 3-dihydropyridazin-3-one |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 255.1 |
Reinheit (%) | 97% |