Learn More
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10247113
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1662-01-7
Summenformel C24H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 332.39
MDL-Nummer MFCD00004976
InChI-Schlüssel DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bathophenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-diphenyl, bphen, 1,10-bathophenanthroline, bathophenanthrolin, bathophenanthrolin german, unii-4a2b091f0g, 4,7-diphenyl-1,10-diazaphenanthrene, gnf-pf-4554, 4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline
PubChem CID 72812
ChEBI CHEBI:77995
IUPAC-Name 4,7-Diphenyl-1,10-Phenanthroplin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5
Specifications
Chemischer Name oder Material 4, 7-Diphenyl-1, 10-phenanthroline
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 218.0°C to 221.0°C
Farbe Rosa bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 332.39
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder kristalline Masse