Learn More
4-Iod-2,1,3-benzothiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10396914
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemical Identifiers
CAS 352018-95-2
Summenformel C6H3IN2S
Molekulargewicht (g/mol) 262.07
MDL-Nummer MFCD02681904
InChI-Schlüssel ROPRWVSWECJQIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,4-iodo, 4-iodo-benzo 1,2,5 thiadiazole, 4-iodanyl-2,1,3-benzothiadiazole, 4-iodobenzo c 1,2,5-thiadiazole, 4-iodo-2,1,3-benzothiadiazole
PubChem CID 2776287
IUPAC-Name 4-Iod-2,1,3-Benzothiadiazol
SMILES IC1=CC=CC2=NSN=C12
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-2, 1, 3-benzothiadiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 262.07
Reinheit (%) 97%