Learn More
4-Methoxy-3-Methylphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10873011
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 175883-62-2
Summenformel C8H11BO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.98
MDL-Nummer MFCD02179464
InChI-Schlüssel PXVDQGVAZBTFIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-methylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl boronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl boranediol, 3-methyl-4-methoxyphenylboronic acid, boronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl, boronic acid,b-4-methoxy-3-methylphenyl, b-4-methoxy-3-methylphenyl boronic acid, akos brn-0220, 4-methoxy-3-methyl-phenyl boronic acid, timtec-bb sbb005903
PubChem CID 2773487
IUPAC-Name (4-Methoxy-3-methylphenyl)boronsäure
SMILES COC1=CC=C(C=C1C)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 219.3°C to 220.8°C
Farbe Violett bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 165.99
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.