Learn More
4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946761
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 179942-55-3
Summenformel C7H7BN4O2
Molekulargewicht (g/mol) 189.97
MDL-Nummer MFCD06739099 MFCD11044435
InChI-Schlüssel DXUPJOQUAAVAGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, 4-2h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-2h-tetrazol-5-yl-phenylboronic acid, 4-1h-tetrazol-5-yl-phenylboronic acid, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-1htetrazol-5-yl phenylboronic acid
PubChem CID 46737995
IUPAC-Name [4-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=NNN=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 189.97
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.