Learn More
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412262
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86639-52-3
Summenformel C22H20N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 392.4
InChI-Schlüssel FJHBVJOVLFPMQE-QFIPXVFZSA-N
Synonym 7-ethyl-10-hydroxycamptothecin, sn 38 lactone, 7-ethyl-10-hydroxy-camptothecin, 10-hydroxy-7-ethylcamptothecin, 7-ethyl-10-hydroxycamptothecine, le-sn38, 7-ethyl-10-hydroxy-20 s-camptothecin, captothecin, 7-ethyl-10-hydroxy, s-4,11-diethyl-4,9-dihydroxy-1h-pyrano 3',4':6,7 indolizino 1,2-b quinoline-3,14 4h,12h-dione, 7-ethyl-10-hydroxy camptothecin
PubChem CID 104842
ChEBI CHEBI:8988
SMILES CCC1=C2C=C(C=CC2=NC3=C1CN4C3=CC5=C(C4=O)COC(=O)C5(CC)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 100 mg
Formelmasse 392.4
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/