Learn More
Uvex™ 9192 Pheos Schutzbrille
11.87 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Blau, grau
Schwarz, Grau
Schwarz, orange
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Grau
Beschreibung
- Perfekter Rundumschutz mit großem Sichtfeld durch duo-sphärische Gläser
- Hervorragende Belüftung durch Integration von uvex climazone an der Schläfe
- Die Supravision Excellence Beschichtung hat innen eine Antifog-Beschichtung und ist außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig
Spezifikation
Objektivtyp | Supravision Excellence |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
Linsenfärbung | Grau |
Rahmenfarbe | Schwarz, Grau |
Lens Material | Polycarbonat |
UV-Schutz | UV 400 |