Learn More
Thermo Scientific™ AC200 Einhängethermostate
Der AC200 ist ideal, wenn für Anwendungen eine erhöhte Pumpenleistung, Rampenprogrammierung, Anwendungsalarme und Temperaturbereiche von -50 °C bis +200 °C nötig sind.
Marke: Thermo Scientific™ 1560001B
2400.89 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21682" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.20000kg
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ AC200 ist ideal, wenn für Anwendungen eine erhöhte Pumpenleistung, Rampenprogrammierung, Anwendungsalarme und ein Temperaturbereich von -50 °C bis +200 °C nötig sind. Zu den Merkmalen zählen eine verbesserte Digitalanzeige und einfach zu bedienende Touchpad-Einstellungen, mit denen Sie die Temperatur Ihren anwendungsspezifischen Anforderungen entsprechend einfach regeln können.
- Höchsttemperatur: 200 °C
- Niedrigfüllstandsalarm für Schutzart III
- Automatische Reglerabschaltung bei Erkennung übermäßig hoher Temperaturen, Niedrigfüllstand oder Motorüberlast
- USB-Kommunikationsanschluss und -optionen für RS-232, RS-485, Ethernet/LAN und Analogeingang/-ausgang
- Programmierbarer Anwendungstemperaturalarm mit vom Anwender auswählbarer Alarm-, Sicherheitszustands- oder Abschaltoption
- Selbstadaptierender PID-Regler für optimierte Temperatursteuerung
- Rampenprogramm mit 10 Schritten — Bearbeitung der Rampe bei laufendem Betrieb oder im Pause-Modus
- Gesamtbereichskalibrierung von «n« Punkten
- RTA (Real-Temperatur-Abgleich) zur Kalibrierung
- Interner oder externer Temperaturregelmodus (Externer Temperaturfühler, Typ NAMUR)
- Drei Pumpengeschwindigkeiten zur Turbulenzsteuerung
- Leistungsstarke Druck- und Saugpumpe für externe offene und geschlossene Anwendungen
- Drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch)
- Auflösung der Digitalanzeige zwischen 0,1 und 0,01 und zwischen °C — °F — °K auswählbar
- Akustischer und optischer Alarm
- Auto-Restart-Funktion nach Stromausfall
- USB-Anschluss für Fernsteuerung
- Echtzeituhr
- Multifunktionsanschluss für
- Druckerhöhungspumpe (1 bar zusätzlich)
- Zusatzheizung (2 kW zusätzlich)
- Vorrichtung zum automatischen Nachfüllen
- Magnetventilbox (z. B. Steuerung der Leitungswasserkühlung)
Enthält: 8 mm- und 12 mm-Schlauchtüllen mit Brückenaufsatz (nur –0026, –0029, –0021), Pumpenstecker für externe Umwälzung, 6 ft.-Stromkabel.
Spezifikation
AC200 ; Max. Temp : 200 Grad C ; 230V/50Hz | |
USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A | |
13°bis 200 °C | |
475mbar/6.89psi | |
AC200 | |
0.01 ° C | |
7.8 in. | |
6.4 in. | |
In 14.6. | |
9,25 £ | |
230 V, 50 Hz | |
50Hz |
CE-Kennzeichnung, UL-Zertifikat, CSA, RoHS | |
20 l/min | |
2 kW/1,2 kW | |
330mbar/4.85psi | |
3/FL | |
19,9 x 16,5 x 37,2 cm (7,8 x 6,4 x 14,6 in.) | |
19.9cm | |
16,5 cm | |
37.2cm | |
4,2 kg | |
230 V |