Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Nalgene™ wiederverwendbare Filterhalter mit Empfänger
Ersatzteile und Zubehör für die Nalgene™ wiederverwendbaren Filterhalter mit Empfänger
18.50 € - 1802.00 €
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10634212
|
Thermo Scientific™
DS0390-0070 |
Abfüllglocke |
44.70 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10243971
|
Thermo Scientific™
DS0397-0010 |
Filtertrichteradapter |
52.20 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10090352
|
Thermo Scientific™
710300-0004 |
Dichtungen und O-Ringe |
55.45 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10182541
|
Thermo Scientific™
710300-0001 |
O-Ringe und Dichtungen |
37.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10693252
|
Thermo Scientific™
710300-0005 |
Vakuumkappen und Schlauchadapter |
18.50 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10132641
|
Thermo Scientific™
710300-0006 |
Adapter für Vakuumschläuche |
27.95 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10673062
|
Thermo Scientific™
DS0395-0708 |
Absaugmanschette |
76.80 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10315751
|
Thermo Scientific™
DS0345-0001 |
Vakuumkammer |
1802.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12746697
|
Thermo Scientific™
710345-0010 |
Filter Manifold Stopcock |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10566551
|
Thermo Scientific™
710300-0003 |
Sterilisationsplatten und O-Ringe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10052201
|
Thermo Scientific™
710315-0003 |
Nalgene™ wiederverwendbarer Filtertrichter mit Klemme |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Filterhardware und das Zubehör wurden für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und können in Verbindung mit unseren verschiedenen Serien von Filtergeräten verwendet werden.
Eigenschaften
- Filtratflasche mit Graduierungen für einfache Bestimmung des Probenvolumens
- Zwei seitliche Anschlüsse für Vakuumschläuche
- Oberteil ist auf Druck- oder Vakuumfiltration ausgelegt
- Extra Sicherungsringe versiegeln das Oberteil mit der Filtratflasche, ohne die Membran zu beschädigen, um eine effiziente Filtration sicherzustellen
- Einheit ist für Membranen von 47 oder 50 mm (nicht im Lieferumfang) geeignet und hat drei Anschlüsse für Belüftung (mit oder ohne Spritzenfilter) oder sterile Zugabe von Proben
- Anschlüsse können auch an eine Druckquelle angeschlossen werden
- Oberteil wird mit zwei Membranstützplatten geliefert: eine Sterilfiltrationsplatte und eine Analysenplatte
Die Filtratflasche ist kompatibel mit:
- Vakuumschlauch mit 0.25 bis 0.3125 Zoll (6.4 bis 8 mm) großem Innendurchmesser
- Spritzenfilter
Sterilfiltrationsplatte (einteilig, transparent)
- Maximale Flussrate und maximaler Durchsatz
- Geeignet für Kaltsterilisation und Klärfiltration von Kulturmedien, Reagenzien oder Lösungsmitteln, die mit Filterhalter- und Membranmaterialien kompatibel sind
- Nominale Filterfläche von 13.3 cm2
Analysenplatte (zweiteilig, weiß)
- Stützt die Membran optimal und hält sie flach, um die Analyse zu erleichtern
- Geeignet für die Analyse von Partikeln und biologischen Schadstoffen oder für mikrobiologische Analysen mittels Membranfiltertechnik
- Nominale Filterfläche von 11.3 cm2
Enthält:
Oberteil, Filtratflasche, Polypropylen-Deckel und TPE-Verschlusskappen für Belüftungszugänge inkludiert (Membranen sind nicht inbegriffen.)
Garantie: 90 Tage
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.