Learn More
Aceton, 99.9 %, für die Rückstandsanalyse, Spurenanalyse aromatischer Kohlenwasserstoffe, Thermo Scientific Chemicals
33.43 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21688" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21688" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
für die Rückstandsanalyse
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetone |
Schmelzpunkt | -95.0°C |
Namenshinweis | Tested for Trace Analysis of Polyaromatic Hydrocarbons |
Extinktion | 0.009 max. at 350nm, 0.071 max. at 340nm, 0.222 max. at 335nm |
CAS Min. % | 99.85 |
CAS Max. % | 100.0 |
Dichte | 0.7900g/mL |
Siedepunkt | 56.0°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | −20°C |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetone
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.