Learn More
Aceton, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1000 mL
2500 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Aceton ist ein polares, protonenfreies Lösungsmittel, das bei der Synthese und Isolierung organischer und anorganischer Verbindungen und Komplexe verwendet wird. Spielt eine entscheidende Rolle bei der Jones-Oxidation. Wird wegen seiner geringen Kosten und Flüchtigkeit zum Spülen von Laborglaswaren verwendet. Dient zur Herstellung verschiedener Chemikalien wie Methylisobutylketon, Mesityloxid, Diacetonalkohol, Essigsäure, Jodoform, Bromoform, Rayon, fotografische Filme, Farb- und Lackentferner. Ist auch nützlich bei der Synthese von t-Butanesulfinamid, Terpenen, Thiol-stabilisierten Goldkolloiden, Kalixphyrinmakromcyceln und Trispyrazolylborat-Platinverbindungen. Spielt eine wichtige Rolle in der Proteinkristallisierung.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Benzol, Alkohol, Dimethylformamid, Äther, Chloroform und den meisten Ölen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Aceton ist ein polares, protonenfreies Lösungsmittel, das bei der Synthese und Isolierung organischer und anorganischer Verbindungen und Komplexe verwendet wird. Spielt eine entscheidende Rolle bei der Jones-Oxidation. Wird wegen seiner geringen Kosten und Flüchtigkeit zum Spülen von Laborglaswaren verwendet. Dient zur Herstellung verschiedener Chemikalien wie Methylisobutylketon, Mesityloxid, Diacetonalkohol, Essigsäure, Jodoform, Bromoform, Rayon, fotografische Filme, Farb- und Lackentferner. Ist auch nützlich bei der Synthese von t-Butanesulfinamid, Terpenen, Thiol-stabilisierten Goldkolloiden, Kalixphyrinmakromcyceln und Trispyrazolylborat-Platinverbindungen. Spielt eine wichtige Rolle in der Proteinkristallisierung.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Benzol, Alkohol, Dimethylformamid, Äther, Chloroform und den meisten Ölen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetone |
Schmelzpunkt | -94°C |
Dichte | 0.791 |
Siedepunkt | 56°C |
Menge | 2500 mL |
Flammpunkt | −17°C (1°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.359 |
Strukturformel | CH3COCH3 |
UN-Nummer | UN1090 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.