Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 500 Kapseln mit Supor™ Membran, steril
AcroPak Kapseln wurden nur für Forschungsanwendungen entwickelt.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 12993
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13600kg
Beschreibung
- Für Puffer, Gewebekulturmedien und andere biologische Flüssigkeiten
- Neuere Technologie für vereinfachte Skalierung empfohlen
- Hohe Filtrationsfläche und kompakte Größe sind ideal für Aufskalierungsversuche
Spezifikation
Hydrophiles PES | |
Steril | |
Je 1 |
0,8/0,45 μm | |
500 cm2 | |
Gestufter Schlauchanschluss |