Learn More
Hettich™ Adapter für Winkelrotoren
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich-Rotoren sind für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer optimiert
Marke:  Hettich™ 2031
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 10605633
  • 14.95 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Hettich Rotoren
  • Fasst ein Mikroliter-Röhrchen 11 x 38 mm; 1.5 bis zu 2 ml
Spezifikation
Spezifikation
AC-Adapter
1 x 1,5 bis 15 ml
38 mm
1
Mikroröhrchen
11 mm
Winkelrotoren von Hettich