missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 5625-A
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert
Marke: Hettich™ 4735
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Adapter für Träger-Nr. 5625-A
- Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Rotoradapter | |
50 mL | |
100 mm | |
3 |
Rundboden | |
34 mm | |
Träger Nr. 5625-A | |
3 |