Learn More
Eppendorf™ Adapter für 400 ml-Becher
Diese Adapter mit 400 ml-Eimern eignen sich für Eppendorf™ Rotoren.
Marke: Eppendorf™ 5810723000
205.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23292" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.42000kg
Beschreibung
- Zwei Adapter pro Packung
- Kompatibel mit konischen oder flachen Röhrchen und Eimern für Eppendorf-Rotoren
Spezifikation
Adapter | |
50 mL | |
31 mm | |
2 pro Packung |
Konisch | |
Für 400 ml-Becher | |
20 |