Learn More
Axygen™ Aerosolfilterspitzen, steril, weite Öffnung
Verhindern Sie mit durch einen Roboter zusammengesetzten Barrierespitzen Kreuzkontamination. Axygen™ sterile Aerosol-Filterspitzen sind elektronenstrahlbehandelt, um die Zersetzung des Produkts zu verhindern, erfüllen USP 3127 (Schwermetallkontamination) und sind frei von auslaugbaren Zusätzen.
Marke: Axygen™ TF-1005-WB-R-S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 14.52000kg
Beschreibung
Technologisch fortschrittliche Filterpipettenspitzen mit Barriere- Ideal für DNA-Amplifikation und mikrobiologische Anwendungen, bei denen Spurenkontamination die Ergebnisse verfälschen kann
- Der Filter ermöglicht freien Luftdurchlass und verhindert Kreuzkontaminationen, indem er den Durchfluss von Aerosolen oder Flüssigkeiten blockiert
- Die nichtpyrogenen Filter aus klarem Polyethylen sind frei von DNA-Inhibitoren und auswaschbaren Zusätzen
- Jeder Filter wird robotergesteuert in die Spitze eingeführt, um die Kontamination durch Nuklease zu vermeiden
- Verpackt in unten versiegelten Deckelgestellen zur Vermeidung von Kontaminationen
- Große Auswahl an verschiedenen Spitzenausführungen in verschiedenen Verpackungsgrößen:
- Die Maxymum Recovery™ Technik gewährleistet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
- Spitzen mit weiter Öffnung sind ideal für das Pipettieren von viskosen Materialien, genomischer DNA oder empfindlichen Zellkulturen
- Andere Optionen umfassen: Universelle Passform, Matrix- und Eppendorf-Typ
Spezifikation
100 bis 1000 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
DNAse-, RNAse- und Endotoxin-frei | |
Barriere, breite Öffnung | |
Polypropylen |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
USP 3127 | |
Racks | |
100 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton |