Learn More
Afora Fabrica™ Saugflasche aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Afora™ Pyrex Labware™ Filterkolben aus Borosilikatglas eignen sich für Membranen mit einem Durchmesser von 47 mm.
Marke:  Pyrex 5810/4
172.90 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.47700kg
Artikelnummer. 11907108
  • 182.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Gebrauch mit Membranen mit einem Durchmesser von 47 mm
  • Gesinterte Scheibe mit Borosilikatglas-Porositätsgrad 3 zum Halt der Membran
  • Geeignet für den Einsatz im Vakuum mit 40/38 Konus
  • Vollständig autoklavierbar
  • Ideal für die Mikrobiologie und die Vorbereitung von HPLC-Lösungsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
Konisch
1000 ml
Borosilikatglas