missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Intelligenter AquaPro Prozessanalysator mit mehreren Eingängen

Aquapro Prozessanalysator mit mehreren Eingängen, 1 DataStick digitale Sensoreingangskarte, 3 unbelegte Kanäle, 2 x 4 bis 20 mA-Ausgänge, 3 Relais, 240 VAC 50 HZ, einphasig

Marke:  Thermo Scientific™ AP8XXXK

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg

Artikelnummer. 17521685

  • 2825.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Aquapro Prozessanalysator mit mehreren Eingängen, 1 DataStick digitale Sensoreingangskarte, 3 unbelegte Kanäle, 2 x 4 bis 20 mA-Ausgänge, 3 Relais, 240 VAC 50 HZ, einphasig

Vielseitig und flexibel
Der intelligente Prozessanalysator Aquapro Multi-Input ist weit mehr als ein 4-poliges Messgerät mit mehreren Eingängen. Eine hochentwickelte und hochgradig flexible Analyseplattform für eine breite Palette von Prozessanwendungen.  Mit bis zu vier Eingängen oder Parametern, einer anwenderfreundlichen Schnittstelle und benutzerfreundlichen Menüs in sieben Sprachen erfüllt das Aquapro die Anforderungen komplexer Prozessabläufe weltweit.

Vorteile:

  • Großes Farbdisplay
  • Bis zu vier Sensoreingänge
  • Bis zu acht Stromausgänge
  • Bis zu sechs Alarm-/Steuerrelais
  • Mehrere digitale Kommunikationsprotokolle
  • Umfassende Sensorkompatibilität
  • Sieben Sprachen wählbar

Aquapro bietet eine einfache Schnittstelle zu SPS, SCADA und anderen PC-basierten Steuerungssystemen sowie Kompatibilität mit allen gängigen Datenkommunikationsprotokollen — MODBUS™ RTU über RS485 oder RS232, DeviceNet™, Profibus™, Ethernet/IP, Modbus TCP, Und CANopen™. Mit unserem einzigartigen modularen Design lässt er sich zum Unterstützen zukünftiger Protokolle einfach aktualisieren.

Der Aquapro ist vollständig kompatibel mit einer Vielzahl analoger und digitaler Flüssiganalysesensoren — ermöglicht die Messung vieler Parameter einschließlich:

  • pH/ORP
  • Elektrische Leitfähigkeit (einschließlich Widerstand, Konzentration, Salzgehalt und TDS)
  • Gelöster Sauerstoff
  • Gelöstes Ozon
  • Freies Chlor
  • Trübung
  • Suspendierte Feststoffe
Spezifikation

Spezifikation

2 x 4 bis 20 mA-Ausgänge, 3 Relais, 240 VAC 50 Hz einphasig
Prozessanalysator
Sensorabhängig
Sensorabhängig
90/240 VAC
-20°bis +60 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote