Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, clear, semi-skirted, low profile, clear wells
Die Thermo Scientific Armadillo PCR-Platten, transparent, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells bestehen aus einem PCR-Hochleistungskunststoff. Die Armadillo-Platte kombiniert die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgt unter allen Bedingungen für eine hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung
Marke: Thermo Scientific™ AB2496
80.96 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.59000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Armadillo™ 96-Well, klare, PCR-Platten mit halbhohem Rand sind die ultimativen PCR-Hochleistungskunststoffe. Die Armadillo-Platte kombiniert die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und bietet unter allen Bedingungen eine hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Platten mit Barcodes (Teilenummern BC-2596, BC-3496, BC-2496, BC-3596) sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz, robotischer PCR und qPCR konzipiert und verfügen über einen erhöhten Rand, um die Dichtheit zu verbessern. Sie sind sowohl mit transparenten (BC-2596, BC-2496) als auch mit weißen (BC-3596, BC-3496) Wells und mit Barcode 128 nach Industriestandard erhältlich.
• Transparenter Rand—Ermöglicht die Betrachtung von Flüssigkeiten und verbessert die Stapelbarkeit in automatisierten Handling-Systemen
• Größe nach ANSI:SBS—Zusammen mit der Festigkeit der Umrandung aus Polycarbonat gewährleistet die ANSI-konforme Größe die vollständige Kompatibilität mit Robotersystemen für Anwendungen mit hohem Durchsatz
• Thermostabiler Rahmen aus Polycarbonat mit Halbrand—Verwindungssteife Thermocycler-Abläufe und verbesserte mechanische Stabilität beim automatischen Betrieb
• Dünnwandige Wells mit U-förmigem Boden—Optimale Wärmeübertragung und maximale Wiederfindung von Proben
• Eingeprägte alphanumerische Referenzbeschriftung des Rasters—Integriertes Rahmen-/Well-Design für eine verbesserte Heißsiegelung
• Flaches Profil—Ermöglicht eine maximale Wärmeübertragung und eine minimale Verdunstung bei Verwendung von Proben mit geringem Volumen (200 µl Arbeitsvolumen). Kompatibel mit Roche LightCycler™ 480 Real-Time PCR-Systemen
• Erhältlich mit transparenten und weißen Wells—Gewährleistet ein Höchstmaß an Empfindlichkeit für alle PCR/qPCR-Reaktionen
• Mit Barcode erhältlich—Alle Platten sind mit standardmäßiger oder kundenspezifischer Barcodierung für vollautomatische Anwendungen lieferbar
Anwendungen
• PCR
Ähnliche Produkte
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, blau, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, grün, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, orange, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, rot, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, gelb, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, transparent, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, blau, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, grün, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, orange, mit Halbrand, flachem Design und weißen Well
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, rot, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, gelb, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, transparent, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, blau, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Wells, grün, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, orange,mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, rot, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, gelb, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, transparent, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, blau, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, grün, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, orange, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, rot, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, gelb, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells, mit Barcode
Spezifikation
Kein Barcode | |
25 Platte | |
Transparent | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler | |
Polycarbonat, Polypropylen | |
96 | |
Flaches Profil |
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
Armadillo™ | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,2 ml | |
0,1 mL |