Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo™ PCR Strip Plate, 96 well, clear
Thermo Scientific Armadillo 96-Well PCR-Bandplatten bestehen aus PCR-Hochleistungskunststoff.Sie kombinieren die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgt unter allen Bedingungen für eine hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Marke: Thermo Scientific™ AB2796
73.14 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Armadillo 96-Well PCR-Streifenplatte kombiniert die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells
- Die Platten bieten unter allen Bedingungen eine hervorragende thermische Leistung ohne Verziehen
- Thermostabiles Gehäuse aus Polycarbonat mit halbhohem Rand für Verformungsbeständigkeit während des Thermocyclings und verbesserte mechanische Stabilität beim Roboterhandling
- Zerbrechbar in 8-Röhrchen-Streifen für variable Probenanzahl und minimale Abfallmengen
- Transparenter Rand ermöglicht die Visualisierung von Flüssigkeiten und verbessert die Stapelfähigkeit in automatisierten Handlingsystemen
- ANSI:SBS-Stellfläche sorgt für vollständige Kompatibilität mit Robotersystemen für Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Dünnwandige Wells mit U-Boden für optimale Wärmeübertragung und maximale Probenrückgewinnung
- Schwarze, alphanumerische Beschriftung für einfache Well-Identifizierung
- Integriertes Rahmen-/Well-Design für eine verbesserte Hitzeversiegelung
- Kompatibel mit Roche LightCycler™ 480 Real-Time PCR-Systemen
Spezifikation
Kein Barcode | |
25 Platten | |
Durchsichtig | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler | |
Polycarbonat | |
96 | |
U | |
Durchsichtig |
Ja | |
Armadillo™ | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,3 ml | |
0,2 ml | |
Standard |