Learn More
ATAGO™ ATAGO™ digitales Handrefraktometer: PAL-1
Großer Messbereich. Das Atago Digitale Handrefraktometer PAL-1 eignet sich optimal zur Messung von fast allen Fruchtsäften, Lebensmitteln oder Getränken.
Marke: ATAGO™ 3810
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18900kg
Beschreibung
Für Messungen von Fruchtsäften, Nahrungsmitteln oder Getränken, wie z. B. Suppen, Saucen, Ketchup, Tomatensaucen, zuckerarmen Konfitüren oder Marmeladen.Bestellinformation
MAGIC™, SUPER EXTRACTOR, Aufbewahrungskoffer, Saccharose-Lösung (10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %) sowie ein Kalibrierungszertifikat sind optional lieferbar.
Spezifikation
0,0 bis 53,0 Brix | |
0,3 ml | |
±0,2% Brix | |
0.1 % Brix | |
Brix | |
Messungen von Fruchtsäften, Nahrungsmitteln oder Getränken, wie z. B. Suppen, Saucen, Ketchup, Tomatensaucen, zuckerarmen Konfitüren oder Orangenmarmeladen | |
0,22 lb. | |
4,3 in. | |
2,2 in. | |
10°bis 40 °C | |
10°bis 100 °C | |
0.1 °C |
PAL-1 | |
Wasser | |
±0.1 % (Brix) | |
LCD | |
3 s | |
IP65 wasserdicht | |
100 g | |
109 mm | |
55 mm | |
± 1 °C | |
10°bis 40 °C | |
2x AAA-Batterien |