Learn More
ATAGO™ Digitales Handrefraktometer: PAL-2
Ideal geeignet für Proben mit hoher Konzentration wie Marmelade, Marmelade, Gelee, Honig. Das ATAGO™ digitales Taschenrefraktometer, PAL-2 ist wasserbeständig (IP65-konform), sodass die Reinigung viskoser Proben leicht durchgeführt werden kann, indem das Gerät unter fließendem Wasser platziert wird.
Marke: ATAGO™ 3820
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Das PAL-2 verfügt über alle hochwertigen Funktionen des PAL-1, jedoch mit einem höheren Messbereich von 45.0-93.0 % Brix. Dies macht es zum perfekten Instrument für Proben mit hoher Konzentration wie Marmelade, Konfitüre, Gelee, Honig, konzentrierter Saft usw. Hochtemperaturgekochte Proben wie Marmelade, Konfitüre oder Ahornsirup können ebenfalls gemessen werden. Bei diesen Proben liefert das PAL-2 stabile Messwerte, sobald die Messung einige Male wiederholt wird (und die Temperatur der Probe und der Prismenoberfläche der Umgebungstemperatur entspricht).
Spezifikation
Refraktometer | |
PAL-2 | |
±0,2 | |
Brix | |
IP65 Staubdicht und geschützt vor Wasserstrahlern | |
10°bis 40 °C | |
10°bis 100 °C | |
0.1 °C |
45,0 bis 93,0 Brix | |
0.3 ml | |
0,1 | |
3 s | |
100 g | |
± 1 °C | |
9,0°bis 99,9 °C | |
2x AAA-Batterien |