Learn More
Cytiva AutoScreen 96-Well Filterplatten
Zur Aufreinigung von Sequenzierungsreaktionen vor der Analyse auf dem MegaBACE1000 und für andere Größenausschlussanwendungen verwendbar
Marke:  Cytiva 25-9005-98
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00600kg
Artikelnummer. 11830083
  • 993.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
AutoScreen 96-Well-Plate besteht aus einer 96-Well-Filterplatte, die DNA-Gütegrad Sefadex G-50 enthält, zur Aufreinigung von Sequenzierungsreaktionen vor der Analyse auf MegaBACE 1000 und kann für andere Größenausschlussanwendungen verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
96
Vor der Analyse von ABI-Sequenzern aufräumen