Learn More
Axygen™ Dünnwandige PCR-Röhrchen aus Polypropylen
Für Standard-96-Well-Blöcke geeignet. Axygen™ dünnwandige PCR-Röhrchen aus Polypropylen sind nicht-pyrogen und werden aus 99.9 % reinem Polypropylen hergestellt.
57.95 € - 61.90 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RNase-/DNase-frei |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Röhrchen mit flachem Deckel |
Form | Konisch |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15499063
|
Axygen
PCR-02-C-500 |
0,2 ml |
57.95 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15419073
|
Axygen
PCR-05-C-500 |
0,5 mL |
61.90 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Die gleichmäßige extrem dünne Wanddicke ermöglicht eine präzise Wärmeübertragung
- Gleichförmige Einsatzkappe gewährleistet einen dichten Sitz, um Verdunstung zu verhindern
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Nicht steril
Spezifikation
RNase-/DNase-frei | |
Röhrchen mit flachem Deckel | |
Unsteril | |
Flach |
Durchsichtig | |
Konisch | |
Polypropylen |