Learn More
Azlon™ runder Rührstab
In unterschiedlichen Längen erhältlich. Azlon™ Zylindrische Rührstäbe eignen sich für Vielzahl von Behältern mit flachem Boden.
Marke: Azlon SWN658
9.88 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
In unterschiedlichen Längen erhältlich.Azlon™ Zylindrische Rührstäbe eignen sich für Vielzahl von Behältern mit flachem Boden.
- Schlichtes Design mit abgerundeten Ecken
- Geeignet für viele verschiedene Behälter mit flachem Boden.
Spezifikation
4.5 mm | |
PTFE | |
Rührstab | |
Magnetisch | |
15 mm |
0,59 in. | |
0.59 L (in.) | |
2/Pckg. | |
Ja | |
Zylindrisch |