Learn More
Azlon™ HDPE-Ballonflaschen, Enghals
147.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Rund; Fassungsvermögen:25L; Höhe:580mm; Innendurchmesser:80mm
Beschreibung
- Erhöhte Graduierung und transluzente Farbe ermöglichen schnelle visuelle Volumenbeurteilung
- Schraubverschluss bietet sichere Aufbewahrung
- Ausgestattet mit Tragegriff für einfachen Transport und festen Halt
- Geeignet für Lebensmittelkontaktanwendungen nach US-Vorschriften
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 6,6 gal. |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 80 mm |
Kapazität (metrisch) | 25 L |
Material | HDPE |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Lagerung großer Mengen und den Transport von Flüssigkeiten.Für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet. |
Graduierungen | Ja |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 580 mm |
Enthält | Verschluss, Tragegriffe |
Flaschenhalstyp | Eng |
Form | Rund |