Learn More
Azlon™ magnetischer Rührstab mit Mittelring
Aus magnetischem PTFE. Azlon™ Rührstäbe mit Mittelring verfügen über einen zentralen Ring, der ein effizientes Drehen auch auf gekrümmten oder unebenen Böden gewährleistet.
Marke: Azlon SWN506
10.74 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01620kg
Beschreibung
Aus magnetischem PTFE.Azlon™ Rührstäbe mit Mittelring verfügen über einen zentralen Ring, der ein effizientes Drehen auch auf gekrümmten oder unebenen Böden gewährleistet.
- Aus magnetischem PTFE
- Mittelring sorgt für wirkungsvolle Rotation, auch auf gekrümmten oder unebenen Böden
Spezifikation
8mm | |
PTFE | |
Rührstab | |
Magnet | |
45 mm |
1.77 Zoll | |
1.77 L (in.) | |
2/Pckg. | |
Ja | |
Mittelring |