Learn More
Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalsalz Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445117
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Used as a stain for proteins in polyacrylamide gels; for determination of iron and copper; and uric acid by automated proceduresBathocuproin sulfonate disodium salt hydrate is a mixture of isomers suitable for the determination of iron and copper. It is also used as a stain for proteins in polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Färbemittel für Proteine in Polyacrylamidgelen verwendet; zur Bestimmung von Eisen, Kupfer und Harnsäure durch automatisierte Verfahren. Bathocuproumin-Sulfonatdinatriumsalzhydrat ist eine Mischung aus Isomeren, die für die Bestimmung von Eisen und Kupfer geeignet ist. Wird auch als Färbemittel für Proteine in Polyacrylamidgelen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Schwefelsäure, Natriummetall, Kaliummetall und Calciumcarbid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52698-84-7
Summenformel C26H18N2Na2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 564.54
MDL-Nummer MFCD00149974
InChI-Schlüssel RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium bathocuproinedisulfonate, sodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, bathocuproinedisulfonic acid sodium salt, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate disodium salt, dipotassium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, disodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate
PubChem CID 15678335
SMILES [Na+].[Na+].CC1=NC2=C(C=CC3=C2N=C(C)C(=C3C2=CC=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C2=CC=CC=C2)=C1S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bathocuproin sulfonate disodium salt hydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Beilstein 9033637
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
IUPAC-Name Dinatrium;2,9-Dimethyl-4,7-Diphenyl-1,10-Phenanthrolin-3,8-Disulfonat
Formelmasse 564.55 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%