Learn More
Jenway™ Tischmessgeräte für gelösten Sauerstoff
Speicherung von bis zu 250 DO-Datenpunkte und 20 BSB-Datensätze.
Marke: Jenway™ 35417-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Description
- Das LCD liefert einen gut ablesbaren, direkten Wert des prozentualen Anteils von gelöstem Sauerstoff, mg/l oder BSB von Proben
- Einfacher Export von Daten in einen Computer oder Drucker über RS-232- oder IrDA-Verbindungen
- % Sättigung von 0 bis 199 oder 0 bis 25 mit einer Genauigkeit von ±2 % bei 10 °C (50 °F) der Kalibriertemperatur
- Manuelle Kompensation von Salinität und Luftdruck
- Mit Echtzeituhr
Specifications
DO, Temperatur | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch | |
9-V-Stromversorgung | |
120 V |