missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Gebogener Gaseinlassschlauch
Gebogene Luftleckröhrchen (Winkel: 90°)
Brand: Lenz Laborglasintrumente™ 05083002
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.02600kg
Description
- Einbaulänge: 250 mm
- Mit NS-Konus und dünner Kapillare (leicht vom Brenner zu ziehen)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Specifications
250 mm | |
DURAN™ Schläuche | |
1 | |
Kern NS 19/26 |