Learn More
Eppendorf Tubes™ BioBased
Die Eppendorf Tubes BioBased mit Schraubdeckeln und Volumina von 5,0 bis 50 mL reduzieren den produktspezifischen CO2-Fußabdruck deutlich.
79.30 € - 222.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISCC PLUS, ACT, My Green Lab Certificates, Premium USP-Klasse 6 |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polypropylen, HDPE |
Verpackung | Beutel |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Max. RZB | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Max. RZB | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17794994
|
Eppendorf
0030122518 |
5 ml | 15.2 mm | 68 mm | 25,000 x g |
79.30 €
200 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17705004
|
Eppendorf
0030122526 |
15 ml | 15.2 mm | 121 mm | 19,500 x g |
185.00 €
500 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17715004
|
Eppendorf
0030122534 |
25 ml | 28.3 mm | 78,5 mm | 17,000 x g |
85.80 €
200 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17725004
|
Eppendorf
0030122542 |
50 ml | 28.3 mm | 116 mm | 19,500 x g |
222.00 €
500 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Hochwertiges biobasiertes Polypropylen – hergestellt aus recycelten Rohstoffen der zweiten Generation –, in diesem Fall ausschließlich aus Abfall und Resten gewonnen, z. B. aus der Pflanzenölproduktion und altem Speiseöl
- Der Deckel mit abgeflachten und gerillten Seiten unterstützt die anwenderfreundliche, ergonomische Handhabung, ermöglicht eine stabile, aufrechte Positionierung und minimiert das Kontaminationsrisiko.
- Zuverlässiges und sicheres Beschriften dank eines großen Beschriftungsfelds auf dem Gefäß und eines flachen, hellen Deckels
- Hohe Maßgenauigkeit für maximale Kompatibilität mit Zentrifugenrotoren, Mischern und Schüttlern
- Optimale Proben- und Pelletsichtbarkeit
Spezifikation
ISCC PLUS, ACT, My Green Lab Certificates, Premium USP-Klasse 6 | |
Polypropylen, HDPE | |
Steril | |
Ja | |
Schraubverschluss |
Durchsichtig | |
Beutel | |
Nicht autoklavierbar | |
Konisch | |
Centrifuge Tube |