Learn More
Boekel Scientific™ Beleuchtetes Gewebeflotationsbad
Verhindert Falten und Verzerrungen bei der Vorbereitung von in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten
Marke: Boekel Scientific™ 145951-2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.52600kg
Beinhaltet: Entnehmbare Pyrex Schale
Descripción
- Präzise Temperaturregelung
- Digitale Mikroprozessorregelung mit Schutz vor Übertemperatur
- Durch LEDs beleuchteter, schwarzer Hintergrund mit transparenter Pyrex-Schale™ für die Probenvisualisierung
- Der nichtflüchtige Speicher behält nach dem Aus-/Einschalten den letzten Temperatursollwert bei
Deluxe Modell
- Mit Objektträgertrockner und Gewebe-Ausrichtungsblöcken
Certifications
UL61010-1-, CSA C22.2 und CE-zugelassen
Servicio Técnico
Zwei Jahre
Especificaciones
Digitaler Mikroprozessor | |
Standardbeleuchtetes Gewebeflotationsbad; 230 V AC | |
±1 °C | |
36,2 cm | |
230 V | |
50/60 Hz |
UL61010-1, CSA C22.2, CE | |
Abnehmbare Pyrex-Schale; Objektträgertrockner und Gewebe-Ausrichtungsblöcken | |
14.25 Zoll | |
230 V 50/60 Hz | |
272 w |