Learn More
Bohlender™ BOLA™-Kipperbehälter, 230 mm Höhe
Dippergefäße zum Dippen oder Waschen von Feststoffen in aggressiven oder reinen Substanzen.
Marke: Bohlender™ H1138-24
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.79000kg
Beschreibung
- Mit Griff und Löchern in Wand und Boden
Spezifikation
12 mm; Bohrungsdurchmesser | |
230 mm | |
5,5 in. | |
3,7 in. | |
100 mm |
PTFE | |
9 in. | |
140 mm | |
3,9 in. | |
95 mm |